Läs mer
(1R,2R)-(-)-2-(Difenylfosfino)cyklohexylamin, 97+%
Produktkod. 15435466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435466 250 mg 250mg
15425466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60084.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 452304-59-5 | C18H22NP | 283,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452304-59-5
Molekylformel C18H22NP
Molekylvikt (g/mol) 283.36
MDL-nummer MFCD17013996
InChI-nyckel ZATLZEHZPXYMFE-YTXKPMTANA-N
Synonym 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexanamine, 1r,2r-2-diphenylphosphanyl cyclohexan-1-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r-2alpha-diphenylphosphino cyclohexane-1beta-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 97+%, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane,min
PubChem CID 11166387
LEDER N[C@@H]1CCCC[C@H]1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
Smältpunkt 43 °C till 48 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Optisk rotation −79° (c=0,5 i kloroform)
IUPAC-namn (IR,2R)-2-difenylfosfanylcyklohexan-1-amin
Formel vikt 283.35
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.