Läs mer
(1R,2R)-2-PCCA hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
(1R,2R)-2-PCCA hydrochloride is a diastereomer of 2-PCCA, and acts as a potent GPR88 receptor agonist, with an EC50 of 3 nM in cell-free assay, and 603 nM in cell assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1609563-71-4 |
| Färg | Deep Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H39Cl2N3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCC1=CC=C(C2=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@H]3[C@H](C4=CC=CC=N4)C3)=O)C=C2)C=C1.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |