Läs mer
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamin, 95%
Produktkod. 11955201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11955201 5 g Glasflaska 5g
11965201 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439540050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 69460-11-3 | C10H19N | 153,27 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69460-11-3
Molekylformel C10H19N
Molekylvikt (g/mol) 153.27
InChI-nyckel VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Synonym 1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
PubChem CID 11744832
IUPAC-namn (1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]heptan-3-amin
LEDER CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 90 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -42
Formel vikt 153.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Endast användning för forskning i RUO –