Läs mer
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine, 95%
Produktkod. 11965201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11965201 1 g Glass bottle 1g
11955201 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69460-11-3 | C10H19N | 153.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69460-11-3
Molekylformel C10H19N
Molekylvikt (g/mol) 153.27
InChI-nyckel VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Synonym 1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
PubChem CID 11744832
IUPAC-namn (1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine
LEDER CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 90°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -42
Formel vikt 153.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.