Läs mer
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473078
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473078 1 g 1g
15483078 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56580.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22422-34-0
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD09955216
InChI-nyckel MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
IUPAC-namn (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
LEDER CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Smältpunkt 57°C to 59°C
Kokpunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2039144
Optisk rotation −8.6° (c=6.5 in Toluene)
Formel vikt 170.25
Procent renhet 99%