Läs mer
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Produktkod. 30427578
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30427578 50 g
1 options
Produktkod. 30427578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP45840050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Molekylformel C10H18O2
Kvantitet 50 g
Synonym (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
IUPAC-namn (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]heptan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Formel vikt 170.1307