missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide (Methylhyoscine Bromide), Mikromol™
Beskrivning
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide (Methylhyoscine Bromide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methscopolamine Bromide |
| CAS | 155-41-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methscopolamine Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 N O4 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Homatropine Methylbromide Imp. D (EP), (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide, Homatropine Methylbromide Imp. D (EP) as Bromide, Methylhyoscine Bromide, Oxitropium bromide EP impurity B, Homatropine Methylbromide Impurity D as Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?