Läs mer
(1R,2R,5R)-3-[[(1S,3Z)-5-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-3-penten-1-yl]imino]-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R,5R)-3-(((1S,3Z)-5-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-3-penten-1-yl)imino)-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol |
| CAS | 918625-35-1 |
| Molekylformel | C20H28N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O2/c1-19(2)15-11-17(19)20(3,24)18(12-15)22-16(8-4-5-10-23)14-7-6-9-21-13-14/h4-7,9,13,15-17,23-24H,8,10-12H2,1-3H3/b5-4-,22-18?/t15-,16+,17-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1[C@@](C)(O)C(=N[C@@H](C\C=C/CO)c3cccnc3)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,4R,5R)-3-[(Z,1S)-5-hydroxy-1-pyridin-3-ylpent-3-enyl]imino-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vikt | 328.2151 |