Läs mer
(+)-(1R,2R,5R)--Ethyl [(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-(1R,2R,5R)--Ethyl [(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]acetate |
| CAS | 90473-01-1 |
| Molekylformel | C14H23NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ylidene]-glycine Ethyl Ester, [1R-(1alpha,2alpha,5alpha)]-N-(2-hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ylidene)-glycine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-5-18-12(16)8-15-11-7-9-6-10(13(9,2)3)14(11,4)17/h9-10,17H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CN=C1C[C@H]2C[C@H](C2(C)C)[C@@]1(C)O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[[(1R,4R,5R)-4-hydroxy-4,6,6-trimethyl-3-bicyclo[3.1.1]heptanylidene]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vikt | 253.1678 |