missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R,2R)-Bortezomib, TRC

Produktkod. 30008298
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008298 50 mg
30012178 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67570550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1132709-15-9
Molekylformel C19 H25 B N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 384.24
Synonym Boronic acid, B-[(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-, B-[(1R)-3-Methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic acid, bortezomib diastereomer (R,R) (USP), bortezomib related compound A (USP)
IUPAC-namn [(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronic acid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,2R)-Bortezomib
InChI formel InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m1/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 384.1969
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.