Läs mer
(1R,2R)-Bortezomib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-Bortezomib |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m1/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 384.1969 |
| Frakt skick | Room Temperature |