Läs mer
(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate |
| CAS | 39961-95-0 |
| Molekylformel | C10H20N2O6 |
| MDL-nummer | MFCD00191979 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | N[C@H]1[C@H](N)CCCC1.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.28 |
| Procent renhet | 95% |