Läs mer
(1R,2R)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458917 5 g 5g
15449715 250 mg 250mg
15448917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52293.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 46022-05-3 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Chiral dikarboxylsyra gäster med en två C spacer (1R,2R)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra och Boc-L-asparaginsyra] gav CD-aktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Chiral dikarboxylsyra gäster med en två C
spacer (1R,2R)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra och Boc-L-asparaginsyra] gav CD-aktiva ämnen.
Löslighet Lösligt i aceton
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 46022-05-3
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00062973
InChI-nyckel QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
IUPAC-namn (IR,2R)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra
LEDER C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone.
Formel vikt 172.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.