Läs mer
(1R,2R)-(-)-Diaminocyklohexan, TRC
Produktkod. 30352861
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30352861 1 g
1 options
Produktkod. 30352861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4160901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane
CAS 20439-47-8
Molekylformel C6 H14 N2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-, 1,2-Cyclohexanediamine, (1R-trans)-, (1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-Diaminocyclohexane, (-)-(1R,2R)Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-trans-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Aminocyclohexylamine, (1R,2R)-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-Cyclohexane-1,2-diamine, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-(-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-DACH, (R,R)-Dach, (R,R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1R,2R-trans-Cyclohexanediamine, l-trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-1R,2R-Diaminocyclohexane, trans-l-1,2-Cyclohexanediamine, trans-l-1,2-Diaminocyclohexane
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
LEDER N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC-namn (1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157