Läs mer
(1R,2R)-(-)-N-(4-toluensulfonyl)-1,2-difenyletylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10140662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10140662 500 mg Glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10140662 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363685000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 126,0 °C till 130,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C21H23N2O2S
MDL-nummer MFCD02093428
Kvantitet 500 mg
Specifikt rotationsförhållande −61,50 (20,00 °C c=1,CH2Cl2)
Specifik rotation −61.50
Synonym 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-[(lR,2R)-2-amino-1,2-difenyletyl]-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 367.49
PubChem CID 2734565
Formel vikt 366.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.