Läs mer
(1R,2R)-N,N-Bis(2-(diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10656840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10656840 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10656840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435112500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-N,N-Bis(2-(Diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine
CAS 174758-63-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300.0°C
Färg Yellow
Elementaranalys 74.96 to 84.52% C, 3.98 to 4.48% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C44H44N2P2
MDL-nummer MFCD16618374
Kvantitet 250 mg
Synonym 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-bis 2-diphenylphosphino benzylamino cyclohexane, 1r,2r-1-n,2-n-bis 2-diphenylphosphanylphenyl methyl cyclo, trans-n,n'-bis 2-diphenylphosphanylbenzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphanyl benzyl cyclohexane-1,2-diamine
InChI-nyckel OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
LEDER C1CCC(C(C1)NCC2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)NCC5=CC=CC=C5P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
IUPAC-namn (1R,2R)-1-N,2-N-bis[(2-diphenylphosphanylphenyl)methyl]cyclohexane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 662.79
PubChem CID 10909155
Formel vikt 662.79
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2R)-N,N-Bis(2-(diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.