Läs mer
(1R,2R)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-difenyletanedimin, 98+%
Produktkod. 11351999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351999 25 g 25g
11331999 1 g 1g
11341999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26061.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 144222-34-4 | C21H23N2O2S | 367,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144222-34-4
Molekylformel C21H23N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 367.49
MDL-nummer MFCD02093428
InChI-nyckel UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
Synonym 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
PubChem CID 2734565
IUPAC-namn N-[(lR,2R)-2-amino-1,2-difenyletyl]-4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Smältpunkt 127 °C till 132 °C
Kvantitet 25 g
Optisk rotation −31° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 366.48
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.