Läs mer
(1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 826-35-7 |
| Molekylformel | C7H10O4 |
| MDL-nummer | MFCD00062806 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C([C@H]1[C@H](C(OC)=O)C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Procent renhet | 95% |