Läs mer
(1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam, 99%
Produktkod. 11498096
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498096 1 g 1g
11408106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14133.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108448-77-7 | C10H17NO2S | 215.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108448-77-7
Molekylformel C10H17NO2S
Molekylvikt (g/mol) 215.31
MDL-nummer MFCD00151762,MFCD00066271,MFCD00151762,MFCD00151762
InChI-nyckel DPJYJNYYDJOJNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6s,7as-8,8-dimethylhexahydro-3h-3a,6-methanobenzo c isothiazole 2,2-dioxide
PubChem CID 132274328
IUPAC-namn 10,10-dimetyl-3A6-tia-4-azatricyklo[5.2.1.01,5]dekan-3,3-dion
LEDER CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)NC1C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam
Smältpunkt 179°C to 186°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4675755
Optisk rotation +33° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 215.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.