Läs mer
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;/h1-3,6,9H,4,12H2;1H/t6-,9+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 205.047 |