missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-ol |
| CAS | 188399-48-6 |
| Molekylformel | C13H16O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1R,2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol, (1R-trans)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-13-8-4-7-12(13)10-15-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-14H,8-10H2/t12-,13+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1CC=C[C@H]1COCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vikt | 204.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?