Läs mer
(1R,2S)-(-)-2,N-epoxi-10,2-kamfersultam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495898
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495898 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15495898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59544.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104372-31-8 | C10H15NO3S | 229,294 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-camphorsultam
CAS 104372-31-8
Smältpunkt 170 °C
Färg Vitt
Molekylformel C10H15NO3S
MDL-nummer MFCD00075428
Kvantitet 1 g
Beilstein 6274369
Synonym 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine, --2s,8ar-camphorylsulfonyl oxaziridine
InChI-nyckel GBBJBUGPGFNISJ-HPFPYREMSA-N
LEDER CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Molekylvikt (g/mol) 229.294
PubChem CID 98044902
Formel vikt 229.3
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.