Läs mer
(1R,2S)-2-Pyrrolidino-1-phenyl-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S)-2-Pyrrolidino-1-phenyl-1-propanol |
| CAS | 127641-25-2 |
| Molekylformel | C13H19NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (alphaR,betaS)-beta-Methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol, [R-(R*,S*)]-beta-Methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol, (1R,2S)-1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2 |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.3 |
| Formel vikt | 205.1467 |