missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| CAS | 4711-06-2 |
| Molekylformel | C12H14N2O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | D-Arabino-1-(2-quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O4/c15-6-10(16)12(18)11(17)9-5-13-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-5,10-12,15-18H,6H2/t10-,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3R)-1-(quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.25 |
| Formel vikt | 250.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?