Läs mer
(1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymetyl)-1-aminocyklopentanhydroklorid, 95 %
Produktkod. 11984641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11984641 5 g Glasflaska 5g
10058891 250 mg Glasflaska 250mg
10540732 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11984641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362520050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79200-57-0 | C6H13NR3·HCl | 183,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79200-57-0
Molekylformel C6H13NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 183.63
InChI-nyckel BLTXEPQZAMUGID-ILLHIODVSA-N
Synonym 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, n-4-mesityl-1,3-thiazol-2-yl benzamide, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hcl, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-am, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl cyclopentanaminium chloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxylmethyl-1-aminocyclopentan hydro-chloride, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl-cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
PubChem CID 2734536
IUPAC-namn (lR,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroximetyl)cyklopentan-1,2-diol;hydroklorid
LEDER C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.63
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.