missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2S,3R,5S,DeltaZ)-2-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-3-tetrahydropyranyloxy-cyclopentanehept-Delta-en-oic Acid Methyl Ester (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S,3R,5S,deltaZ)-2-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-3-tetrahydropyranyloxy-cyclopentanehept-delta-en-oic Acid Methyl Ester (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 172016-60-3 |
| Molekylformel | C35H50O6Si |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [1R-[1alpha(Z),2beta,3alpha,5alpha]]-7-[2-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]-5-hydroxy-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H50O6Si/c1-35(2,3)42(27-17-9-7-10-18-27,28-19-11-8-12-20-28)40-26-30-29(21-13-5-6-14-22-33(37)38-4)31(36)25-32(30)41-34-23-15-16-24-39-34/h5,7-13,17-20,29-32,34,36H,6,14-16,21-26H2,1-4H3/b13-5-/t29-,30-,31+,32-,34?/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](OC2CCCCO2)[C@@H]1CO[Si](c3ccccc3)(c4ccccc4)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (Z)-7-[(1R,2S,3R,5S)-2-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-5-hydroxy-3-(oxan-2-yloxy)cyclopentyl]hept-5-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.85 |
| Formel vikt | 594.3377 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?