missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide |
| CAS | 121289-20-1 |
| Molekylformel | C19H40O3Si2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [[(1R,2S,4R,6R)-1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,4-diyl]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O3Si2/c1-17(2,3)23(8,9)21-14-12-15-19(7,20-15)16(13-14)22-24(10,11)18(4,5)6/h14-16H,12-13H2,1-11H3/t14-,15-,16-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]2(C)O[C@@H]2C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[[(1R,3R,5R,6R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-5-yl]oxy]-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.69 |
| Formel vikt | 372.2516 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?