Läs mer
(1R,2S,5R)-1-[(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy][[5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl]oxy]-silane, TRC
Produktkod. 30336155
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336155 1 g
30342253 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30336155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2864351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2S,5R)-1-((1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy)((5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl)oxy)-silane
Analyt- eller komponentnamn (1R,2S,5R)-1-((1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy)((5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl)oxy)-silane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H40 O3 Si
Synonym (1R,2S,5R)-1-[(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy][[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-silane
InChI formel InChI=1S/C25H40O3Si/c1-19(2)23-15-14-20(3)16-25(23)28-29(4,5)27-24-13-9-12-22(24)18-26-17-21-10-7-6-8-11-21/h6-12,19-20,22-25H,13-18H2,1-5H3/t20-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O[Si](C)(C)O[C@@H]2CC=C[C@@H]2COCc3ccccc3
IUPAC-namn dimethyl-[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]oxy-[(1R,2R)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-yl]oxysilane
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 416.669
Kvantitet 1 g
Formel vikt 416.275