Läs mer
(1R,2S,5R)-1-[(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy][[5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl]oxy]-silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S,5R)-1-((1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy)((5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl)oxy)-silane |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R,2S,5R)-1-((1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy)((5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl)oxy)-silane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H40 O3 Si |
| Synonym | (1R,2S,5R)-1-[(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-yloxy][[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O3Si/c1-19(2)23-15-14-20(3)16-25(23)28-29(4,5)27-24-13-9-12-22(24)18-26-17-21-10-7-6-8-11-21/h6-12,19-20,22-25H,13-18H2,1-5H3/t20-,22-,23+,24-,25-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O[Si](C)(C)O[C@@H]2CC=C[C@@H]2COCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | dimethyl-[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]oxy-[(1R,2R)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-yl]oxysilane |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |