Läs mer
(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, TRC
Produktkod. 30407386
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30407386 5 mg
30404424 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30407386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2941055MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134237-51-7
Molekylformel C12 H18 Br6
Molekylvikt (g/mol) 641.7
Synonym beta-Hexabromocyclododecane, beta-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5R*,6S*,9R*,10S*)-, rel-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-β-HBCD, (±)-β-Hexabromocyclododecane, β-HBCD, β-Hexabromocyclododecane, beta-Hexabromocyclododecane, beta-HBCD, beta-HBCDD, Beta-Hexabromocyclododecane
IUPAC-namn (1R,2S,5R,6S,9R,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
LEDER Br[C@@H]1CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H]1Br
Spezifikation
Kemiskt namn eller material beta-Hexabromocyclododecane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Formel vikt 635.6509
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.