Läs mer
(1R,2S,5R)-Menthol-5R-hydroxy-[1,3]-oxathiolane-2R-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| CAS | 147126-62-3 |
| Molekylformel | C14 H24 O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2R,5R)- (9CI, ACI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate (ACI), 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1α(2R*,5R*),2β,5α]]- (ZCI), (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate, (2R,5R)-((1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl) 5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O4S/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)17-13(16)14-18-12(15)7-19-14/h8-12,14-15H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-,12-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](O)CS2 |
| IUPAC-namn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.4 |
| Formel vikt | 288.1395 |