Läs mer
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S,5R)-(-)-Menthol beta-D-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h7-14,16-19H,4-6H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9-,10-,11?,12+,13?,14+,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 332.1835 |
| Procent renhet | >95% |