Läs mer
(1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban |
| CAS | 480450-71-3 |
| Molekylformel | C17 H27 N5 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N5O2S/c1-21(2)17(24)10-4-5-11(18)13(8-10)19-15(23)16-20-12-6-7-22(3)9-14(12)25-16/h10-11,13H,4-9,18H2,1-3H3,(H,19,23)/t10-,11-,13+/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](N)[C@@H](C1)NC(=O)c2nc3CCN(C)Cc3s2 |
| IUPAC-namn | N-[(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]-5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.494 |
| Formel vikt | 365.189 |