Läs mer
(1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban, TRC
Produktkod. 30376530
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30376530 10 mg
1 options
Produktkod. 30376530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE48079010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban
CAS 480450-71-3
Molekylformel C17 H27 N5 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban
InChI formel InChI=1S/C17H27N5O2S/c1-21(2)17(24)10-4-5-11(18)13(8-10)19-15(23)16-20-12-6-7-22(3)9-14(12)25-16/h10-11,13H,4-9,18H2,1-3H3,(H,19,23)/t10-,11-,13+/m0/s1
LEDER CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](N)[C@@H](C1)NC(=O)c2nc3CCN(C)Cc3s2
IUPAC-namn N-[(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]-5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 365.494
Formel vikt 365.189