Läs mer
(1R, 2S, 5S)-tert-Butyl Edoxaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R, 2S, 5S)-tert-Butyl Edoxaban |
| CAS | 480452-36-6 |
| Molekylformel | C21 H30 Cl N5 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | tert-Butyl ((1R,2S,5S)-2-(2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetamido)-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30ClN5O5/c1-21(2,3)32-20(31)25-15-10-12(19(30)27(4)5)6-8-14(15)24-17(28)18(29)26-16-9-7-13(22)11-23-16/h7,9,11-12,14-15H,6,8,10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,31)(H,23,26,29)/t12-,14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(1R,2S,5S)-2-[[2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-2-oxoacetyl]amino]-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.946 |
| Formel vikt | 467.194 |