Läs mer
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, 98 %
Produktkod. 10793003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793003 1 g Glasflaska 1g
10078611 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297530010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136030-00-7
Molekylformel C9H12NO
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD00216656,MFCD01318239
InChI-nyckel LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Synonym 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 2725045
IUPAC-namn (1R,2S)-2-hydroxi-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
LEDER [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117 °C till 121 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +44,5° (20 °C c=1,metanol)
Specifik rotation +44.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 149.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.