missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol, TRC

Produktkod. 30366445
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366445 10 g
30360478 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98705010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15753-50-1
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Synonym cis-1,2-cyclohexanedimethanol, (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol, (cis-2-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol, 1,2-cis-Cyclohexanedimethanol, cis-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, cis-1,2-Cyclohexanedimethanol, cis-[2-(Hydroxymethyl)cyclohexane]methanol
IUPAC-namn [(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
LEDER OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Formel vikt 144.115
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.