Läs mer
(1R,2S)-rel-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2S)-rel-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1461-96-7 |
| Molekylformel | C7H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+ |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vikt | 158.0579 |