missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2S)-rel-2-Phenylcyclopropanamine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranylcypromine Sulfate |
| CAS | 13492-01-8 |
| Molekylformel | 2 C9 H11 N . H2 O4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyclopropanamine','2-phenyl-','(1R,2S)-rel-','sulfate (2:1), Cyclopropanamine','2-phenyl-','trans-(±)-','sulfate (2:1), Cyclopropylamine','2-phenyl-','sulfate (2:1)','trans-(±)- (8CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','trans-','sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1 |
| LEDER | N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-2-phenylcyclopropan-1-amine;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.46 |
| Formel vikt | 364.1457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?