Läs mer
(1R,2S)-VU0155041, MedChemExpress
Produktkod. 16456058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16456058 10 mg
16423426 25 mg
16418667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16456058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14417A
MedChemExpress (1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
(1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2S)-VU0155041
Fysisk form Solid
CAS 1263273-14-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H15Cl2NO3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (158.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1[C@@H](C(NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CCCC1)O
Molekylvikt (g/mol) 316.18
Formel vikt 316.18
Procent renhet 98.0%