Läs mer
(1R)-3-endo-Aminoborneol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-3-endo-Aminoborneol |
| CAS | 29900-93-4 |
| Molekylformel | C10H19NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | endo-3-Amino-d-borneol, (+)-endo-2-Hydroxy-endo-3-aminobornane, (1R)-3-endo-Amino-2-endo-bornanol, [1R-(endo,endo)]-3-Amino-1,7,7-trimethylbiicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R,2R,3S,4S)-3-Amino-2-bornanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,12H,4-5,11H2,1-3H3/t6?,7-,8+,10?/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)C2CCC1(C)[C@H](O)[C@H]2N |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-amino-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.26 |
| Formel vikt | 169.1467 |