Läs mer
(1R)-3-endo-aminoborneol, TRC
Produktkod. 30326271
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30326271 25 mg
1 options
Produktkod. 30326271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62257025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-3-endo-Aminoborneol
CAS 29900-93-4
Molekylformel C10H19NO
Kvantitet 25 mg
Synonym endo-3-Amino-d-borneol, (+)-endo-2-Hydroxy-endo-3-aminobornane, (1R)-3-endo-Amino-2-endo-bornanol, [1R-(endo,endo)]-3-Amino-1,7,7-trimethylbiicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R,2R,3S,4S)-3-Amino-2-bornanol
InChI formel InChI=1S/C10H19NO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,12H,4-5,11H2,1-3H3/t6?,7-,8+,10?/m0/s1
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)[C@H](O)[C@H]2N
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 169.26
Formel vikt 169.1467