Läs mer
(1R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
(1R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 115290-81-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1R)-(+)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, (3R)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, (R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, (R)-3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, (R)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, (R)-N-Methyl-3-phenyl-3-hydroxypropylamine, (1R)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Atomoxetine Related Compound A (USP), Benzenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (alphaR)-, Benzenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Atomoxetine RC A, Atomoxetine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CNCC[C@@H](O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Visa mer |