missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride |
| CAS | 63516-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H23 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trospium Chloride Imp. B (EP), Trospium Chloride USP Related Compound B, Trospium Chloride USP RC B, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-, Trospium Related Compound B as Hydrochloride, Trospium Chloride Impurity B as Hydrochloride, Trospium Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+; |
| LEDER | Cl.OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?