missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30460551
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460551 4 x 25 mg
30050245 25 mg
30049967 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460551 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1266.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride
CAS 63516-30-3
Analyt- eller komponentnamn (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H23 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Trospium Chloride Imp. B (EP), Trospium Chloride USP Related Compound B, Trospium Chloride USP RC B, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-, Trospium Related Compound B as Hydrochloride, Trospium Chloride Impurity B as Hydrochloride, Trospium Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 373.87
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 373.1445 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.