Läs mer
(1R,3r,5S,8r)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide (Apoipratropium Bromide), Mikromol™
Beskrivning
(1R,3r,5S,8r)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide (Apoipratropium Bromide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | apo-Ipratropium bromide |
| CAS | 60018-35-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | apo-Ipratropium bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H28 N O2 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-, bromide (1:1), (3-endo,8-syn)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propenyl)oxy]-, bromide, (3-endo,8-syn)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propenyl)oxy]-, bromide, (endo,syn)-, Apo-ipratropium bromide, Ipratropium Bromide Impurity F as Bromide, Ipratropium Impurity F as Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21+; |
| LEDER | [Br-].CC(C)[N@@+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(1S,5R)-8-methyl-8-propan-2-yl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoate;bromide |
| Visa mer |