missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Mikromol™
Beskrivning
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine |
| CAS | 76272-56-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H18 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP), Granisetron Imp. E (EP), Granisetron USP Related Compound E, Granisetron USP RC E, (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]-nonan-3-amine, endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonane, Granisetron Related Compound E, Granisetron Hydrochloride Impurity E, Granisetron Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7-,8+,9- |
| LEDER | CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?