Läs mer
1R,3R,AlphaR-Deltamethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1R,3R,aR-Deltamethrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 502.973 |
| Procent renhet | >95% |