Läs mer
(1R,3R)-Methyl 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3R)-Methyl 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N2O4.ClH/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16;/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3;1H/t15-,18-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 386.1033 |