Läs mer
(1R,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 95%, 98% ee
Produktkod. 10068911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10068911 500 mg 500mg
10763983 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10068911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362395000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 489446-85-7 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 489446-85-7
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.27
MDL-nummer MFCD02259727
InChI-nyckel RNJQBGXOSAQQDG-HTQZYQBOSA-N
Synonym 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-+-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3r-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonylamino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1512527
IUPAC-namn (1R,3R)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smältpunkt 117.3°C
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 229.27
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.